Läs mer
Brand™ Centrifugerrör av polykarbonat
Produktkod. 11848321 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11848321
Brand: Brand™ 781040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med präglade graderingar på cirka 2 mm.
  • Kantlös, rund botten
  • Genomskinlig, lätt gul nyans
  • Tål RCF upp till 20 000
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Polykarbonat
Förpackning 10/Pk.
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) 45 mm
Examen 2 mm
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 20,000 x g