Läs mer
Fisherbrand™ Arktis Squares™ Lådor av polykarbonat
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blandade (blå, grön, lila, röd)
Lila
Rött
Håller:
100 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
25 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
81 (1,5 till 3 ml injektionsflaskor)
81 (3 till 5 ml injektionsflaskor)
Mått (L x B x H):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Inkluderar:
Gångjärnsförsett lock
Lock
Pincett, gångjärnslock
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Beskrivning
- Safely store vials from -196°C to +121°C in mechanical freezers as well as liquid nitrogen.
- Available in various colors and sizes, including two height options for the 81-vial box.
- All boxes have vent and drainage holes, and are stackable and autoclavable.
- Designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
- Hinged lids with built-in stop allows easy, one-handed access to samples in 81 and 100-well boxes.
- Forward-sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation.
- Magnetic tipped forceps on standard 81 and 100-well boxes help pick vials and remove boxes from freezer racking.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Hinged Lid |
| Färg | Lila |
| Material | Polycarbonate |
| Form | Square |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Cryogenic Storage of Liquids |
| Håller | 81 (3 till 5 ml injektionsflaskor) |
| Inkluderar | Gångjärnsförsett lock |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196°C |
| Visa mer |