Beskrivning
- Förvara flaskor från -196 °C till +121 °C säkert i mekaniska frysar samt flytande kväve.
- Finns i olika färger och storlekar, inklusive två höjdalternativ för 81-flasklådan.
- Alla lådor har ventilations- och dräneringshål och är staplingsbara och autoklaverbara.
- Designad med unika funktioner för att hjälpa till att orientera, identifiera och komma åt flaskor med lätthet.
- Gångjärnsförsedda lock med inbyggt stopp ger enkel åtkomst med en hand till prover i 81- och 100-brunnars lådor.
- Framåtlutande bas och högkontrastindexering på det genomskinliga locket säkerställer snabb visuell orientering.
- Magnetisk pincett på standardlådor med 81 och 100 brunnar hjälper till att plocka flaskor och ta bort lådor från frysen.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Gångjärnslock |
| Färg | Rött |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Kryogen lagring av vätskor |
| Håller | 25 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor) |
| Inkluderar | Lock |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Visa mer |