Läs mer
Fisherbrand™ Arktis Squares™ Lådor av polykarbonat
Produktkod. 11978004 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blandade (blå, grön, lila, röd)
Lila
Rött
Håller:
100 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
25 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
81 (1,5 till 3 ml injektionsflaskor)
81 (3 till 5 ml flaskor)
Mått (L x B x H):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Inkluderar:
Gångjärnsförsedd lock
Lock
Pincett, gångjärnslock
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Mått (L x B x H) Inkluderar Förpackningsstorlek
11978004 Blått 100 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor) 133 x 133 x 53 mm Pincett, gångjärnslock Paket med 4
11938084 Rött 25 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor) 76 x 76 x 53 mm Lock -
11998004 Blandade (blå, grön, lila, röd) 81 (1,5 till 3 ml injektionsflaskor) 133 x 133 x 53 mm Pincett, gångjärnslock Paket med 4
11394055 Lila 81 (3 till 5 ml flaskor) 133 x 133 x 96 mm Gångjärnsförsedd lock Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Fungerar bäst med invändigt gängade kryogena flaskor.
Produktkod. 11978004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.20 SEK
    414.89 SEK / Paket med 4
    Save 287.31 SEK
    40% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fungerar bäst med invändigt gängade kryogena flaskor.
Förvara flaskor på ett säkert sätt i mekaniska frysar och flytande kväve. Arktis Squares™ Polykarbonatboxar är designade för att hjälpa till att orientera, identifiera och komma åt flaskor med lätthet. Lådorna har ventilations- och dräneringshål och är staplingsbara och autoklaverbara. Inkluderar pincett och gångjärnslock för enkel åtkomst.
  • Förvara flaskor från -196 °C till +121 °C säkert i mekaniska frysar samt flytande kväve.
  • Finns i olika färger och storlekar, inklusive två höjdalternativ för 81-flasklådan.
  • Alla lådor har ventilations- och dräneringshål och är staplingsbara och autoklaverbara.
  • Designad med unika funktioner för att hjälpa till att orientera, identifiera och komma åt flaskor med lätthet.
    • Gångjärnsförsedda lock med inbyggt stopp ger enkel åtkomst med en hand till prover i 81- och 100-brunnars lådor.
    • Framåtlutande bas och högkontrastindexering på det genomskinliga locket säkerställer snabb visuell orientering.
    • Magnetisk pincett på standardlådor med 81 och 100 brunnar hjälper till att plocka flaskor och ta bort lådor från frysen.
Specifikationer
Förslutningstyp Gångjärnslock
Färg Blått
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Kryogen lagring av vätskor
Håller 100 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
Inkluderar Pincett, gångjärnslock
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 4 Pk.
Tube Array 10 x 10
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 53 mm
Längd (engelska) 5,2 tum
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (engelska) 2,1 tum
Höjd (metrisk) 53 mm
Diameter (engelska) Tja 0,5 tum
Diameter (metrisk) Well 12.5 mm
Vikt (metrisk) 0.012 kg