Läs mer
Fisherbrand™ Arktis Squares™ Lådor av polykarbonat
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008196 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blandade (blå, grön, lila, röd)
Lila
Rött
Håller:
100 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
25 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
81 (1,5 till 3 ml injektionsflaskor)
81 (3 till 5 ml injektionsflaskor)
Mått (L x B x H):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Inkluderar:
Gångjärnsförsett lock
Lock
Pincett, gångjärnslock
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Fungerar bäst med invändigt gängade kryogena flaskor.
Produktkod. 11938084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fungerar bäst med invändigt gängade kryogena flaskor.
Förvara flaskor på ett säkert sätt i mekaniska frysar och flytande kväve. Arktis Squares™ Polykarbonatboxar är designade för att hjälpa till att orientera, identifiera och komma åt flaskor med lätthet. Lådorna har ventilations- och dräneringshål och är staplingsbara och autoklaverbara. Inkluderar pincett och gångjärnslock för enkel åtkomst.
  • Förvara flaskor från -196 °C till +121 °C säkert i mekaniska frysar samt flytande kväve.
  • Finns i olika färger och storlekar, inklusive två höjdalternativ för 81-flasklådan.
  • Alla lådor har ventilations- och dräneringshål och är staplingsbara och autoklaverbara.
  • Designad med unika funktioner för att hjälpa till att orientera, identifiera och komma åt flaskor med lätthet.
    • Gångjärnsförsedda lock med inbyggt stopp ger enkel åtkomst med en hand till prover i 81- och 100-brunnars lådor.
    • Framåtlutande bas och högkontrastindexering på det genomskinliga locket säkerställer snabb visuell orientering.
    • Magnetisk pincett på standardlådor med 81 och 100 brunnar hjälper till att plocka flaskor och ta bort lådor från frysen.
Specifikationer
Förslutningstyp Gångjärnslock
Färg Rött
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Kryogen lagring av vätskor
Håller 25 (1,5 till 2 ml injektionsflaskor)
Inkluderar Lock
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 8 Pk.
Tube Array 5 x 5
Mått (L x B x H) 76 x 76 x 53 mm
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76 mm
Höjd (engelska) 2,1 tum
Höjd (metrisk) 53 mm
Vikt (metrisk) 0.49 kg