Läs mer
Brand™ Polykarbonat exsickatorer
Produktkod. 10202081 Handla allt Brand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
195 mm
240 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
170 mm
235 mm
285 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10202081 240 mm 235 mm Varje
10444641 195 mm 170 mm Varje
10212081 300 mm 285 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10202081 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 65810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.08 SEK
    1988.00 SEK / Paket med 1
    Save 332.08 SEK
    14% Av
I lager
Inkluderar polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka. BRAND™ Polykarbonatexsickatorer har en avluftningspropp med backventil i locket och polyklorbutadiengummi (CK) O-ring komprimerad av vakuum för att ge tätningen mellan lock och bas. Lätt och lätt att hantera.
  • Inkluderar polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka.
  • Avluftningspropp med backventil i lock.
  • Polyklorbutadiengummi (CK) O-ring, komprimerad med vakuum ger tätning mellan lock och bas.
  • Lätt och lätt att hantera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka
Produkttyp Exsickatorer
Inkluderar Polyklorbutadiengummi (CK) O-ring
Höjd (metrisk) 240 mm
Diameter (metrisk) Yttre 235 mm