Läs mer
Brand™ Polykarbonat exsickatorer
Produktkod. 10212081 Handla allt Brand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
195 mm
240 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
170 mm
235 mm
285 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10212081 300 mm 285 mm -
10444641 195 mm 170 mm Varje
10202081 240 mm 235 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10212081 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 65815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2673.57 SEK
    2462.05 SEK / Paket med 1
    Save 211.52 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka. BRAND™ Polykarbonatexsickatorer har en avluftningspropp med backventil i locket och polyklorbutadiengummi (CK) O-ring komprimerad av vakuum för att ge tätningen mellan lock och bas. Lätt och lätt att hantera.
  • Inkluderar polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka.
  • Avluftningspropp med backventil i lock.
  • Polyklorbutadiengummi (CK) O-ring, komprimerad med vakuum ger tätning mellan lock och bas.
  • Lätt och lätt att hantera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar Polyklorbutadiengummi (CK) O-ring
Höjd (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) Yttre 285 mm