Läs mer
Brand™ Polykarbonat exsickatorer
Handla allt Brand Produkter
Höjd (metrisk):
195 mm
240 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
170 mm
235 mm
285 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Inkluderar polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka.
- Avluftningspropp med backventil i lock.
- Polyklorbutadiengummi (CK) O-ring, komprimerad med vakuum ger tätning mellan lock och bas.
- Lätt och lätt att hantera.
Specifications
Specifications
| Material | Polykarbonatlock, polypropenbas och torkmedelsbricka |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Inkluderar | Polyklorbutadiengummi (CK) O-ring |
| Höjd (metrisk) | 195 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 170 mm |