Läs mer
Masterflex™ Polykarbonatflödesmätare med ventil
Flödeshastighetsområde:
0,1 till 1,2 LPM
4 till 50 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesmätare med variabelt område |
| Noggrannhet | ±4 % (full skala) |
| Flytmaterial | Rostfritt stål |
| Tryckvärdering | 100 psig |
| Flödeshastighetsområde | 4 till 50 LPM |
| För användning med (applikation) | Precisionsjusterande ventil för exakt, läckagefri flödeskontroll |
| Repeterbarhet | ±1 % |
| Temperatur (metrisk) | 65 °C |