Läs mer
Masterflex™ Polykarbonatflödesmätare med ventil
Produktkod. 15233767 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighetsområde:
0,1 till 1,2 LPM
4 till 50 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighetsområde Förpackningsstorlek
15233767 0,1 till 1,2 LPM Varje
15223767 4 till 50 LPM Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15233767 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3290044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2067.42 SEK
    1554.18 SEK / Paket med 1
    Save 513.24 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Specifikationer
Typ Flödesmätare med variabelt område
Noggrannhet ±4 % (full skala)
Flytmaterial Rostfritt stål
Tryckvärdering 100 psig
Flödeshastighetsområde 0,1 till 1,2 LPM
För användning med (applikation) Precisionsjusterande ventil för exakt, läckagefri flödeskontroll
Repeterbarhet ±1 %
Temperatur (metrisk) 65 °C