Läs mer
Bollé Safety Glasögon av polykarbonat
Produktkod. 10480175 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
10480175 EN 166 1B3459 CE Varje
11736575 EN 170 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10480175 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer BLAPSI
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Let Bolle Protection™ Polycarbonate Goggles provide the affordability and flexibility that give you comfortable protection. The goggles have a wrap-around fit.
  • Klart
  • Lätt vikt, linda runt skyddsglasögon
  • Polykarbonat klar anti-dimma och anti repbeläggningar
  • Brett synfält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 1B3459 CE
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (utrustning) Skydd mot stötar, kemikalier, damm, gas och smält metall
För användning med (applikation) Skydd mot stötar, kemikalier, damm, gas och smält metall
Ram färg Klart
Antal per förpackning 1 st.
Ventilationsdetaljer Ja
Material Polykarbonat