Läs mer
Bollé Safety Glasögon av polykarbonat
Produktkod. p-8000063 Handla allt Bollé Safety Produkter
Certifikat och efterlevnad:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11736575
Brand: Bollé Safety BLEPSI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Let Bolle Protection™ Polycarbonate Goggles provide the affordability and flexibility that give you comfortable protection. The goggles have a wrap-around fit.
  • Klart
  • Lätt vikt, linda runt skyddsglasögon
  • Polykarbonat klar anti-dimma och anti repbeläggningar
  • Brett synfält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 170
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Klart
Antal per förpackning 1 st.
Material Polykarbonat