Beskrivning
- Lättvikt
- Halvtransparent för visning av prover
- Maximera badytan
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 8 och 10 L Orörda och skakande vattenbad |
| För användning med (applikation) | Minskar vattenavdunstning, håller prover och vatten fritt från föroreningar och sparar energi |
| Material | Polykarbonat |