Läs mer
Masterflex™ Luerkopplingar av polykarbonat
Produktkod. 11745668
För användning med:
Han-luer till 10 till 32 tums gänga
Han-luer x hon-luer-koppling
Hane Luer med låsring x 1/8 tum Slangstång
Hane luer x hane luer-adapter
Hona-Luer x 1/8 tum Slangstång
Luer hane med låsring x 1/16 tums slanghulling
Luer hane med låsring x 1/4 tums slanghulling
Luer hona x 1/4 till 28 UNF-gänga
Luer hona x 10 till 32 tum. UNF tråd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11745668
Brand: Masterflex™ 4550182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att fungera med mikroslangar och sprutor av luertyp. Anslutningsändar i standardstorlek gör dessa luerkopplingar helt utbytbara för brandsäkra installationer.
  • Tillverkad av &100 procent; jungfruliga råvaror
  • Fri från föroreningar och idealisk för sprutor eller små slangar
  • Välj från en mängd storlekar med en mängd olika anslutningsalternativ
  • Anslut enkelt vätskebanor utan användning av verktyg
  • Manliga och kvinnliga luers finns
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Material Polykarbonat
För användning med Han-luer x hon-luer-koppling
För användning med (applikation) Luer-till-luer-anslutningar
Förpackningsmängd 25 st
Produkttyp Luer passning