Läs mer
Masterflex™ Luerkopplingar av polykarbonat
För användning med:
Han-luer till 10 till 32 tums gänga
Han-luer x hon-luer-koppling
Hane Luer med låsring x 1/8 tum Slangstång
Hane luer x hane luer-adapter
Hona-Luer x 1/8 tum Slangstång
Luer hane med låsring x 1/16 tums slanghulling
Luer hane med låsring x 1/4 tums slanghulling
Luer hona x 1/4 till 28 UNF-gänga
Luer hona x 10 till 32 tum. UNF tråd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Designad för att fungera med mikroslangar och sprutor av luertyp. Anslutningsändar i standardstorlek gör dessa luerkopplingar helt utbytbara för brandsäkra installationer.
- Manufactured from 100% virgin raw materials
- Free of contaminants and ideal for syringes or small tubing
- Choose from a range of sizes with a variety of connection options
- Easily connect fluid paths without the use of tools
- Male and female luers available
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Material | Polycarbonate |
| För användning med | Hona-Luer x 1/8 tum Slangstång |
| För användning med (applikation) | For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing |
| Förpackningsmängd | 25 Pack |
| Produkttyp | Luer Fitting |