Läs mer
Masterflex™ Luerkopplingar av polykarbonat
För användning med:
Han-luer till 10 till 32 tums gänga
Han-luer x hon-luer-koppling
Hane Luer med låsring x 1/8 tum Slangstång
Hane luer x hane luer-adapter
Hona-Luer x 1/8 tum Slangstång
Luer hane med låsring x 1/16 tums slanghulling
Luer hane med låsring x 1/4 tums slanghulling
Luer hona x 1/4 till 28 UNF-gänga
Luer hona x 10 till 32 tum. UNF tråd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Designad för att fungera med mikroslangar och sprutor av luertyp. Anslutningsändar i standardstorlek gör dessa luerkopplingar helt utbytbara för brandsäkra installationer.
- Tillverkad av &100 procent; jungfruliga råvaror
- Fri från föroreningar och idealisk för sprutor eller små slangar
- Välj från en mängd storlekar med en mängd olika anslutningsalternativ
- Anslut enkelt vätskebanor utan användning av verktyg
- Manliga och kvinnliga luers finns
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med | Luer hane med låsring x 1/16 tums slanghulling |
| För användning med (applikation) | För flexibla slangar, minska flödesturbulens, halvstyva slangar |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Luer passning |