Läs mer
Masterflex™ Polycarbonate Manifolds
Produktkod. 11785239
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal hamnar:
2
3
4
5
Inkluderar:
180° Rotation
360° Rotation
Pakningsstørrelse:
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11785239
Brand: Masterflex™ 0646485
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulate flow without leaking with these manifolds with luer locks. Cole Parmer™ Polycarbonate Manifolds feature polyurethane stems, HDPE handles and female ports and luer locks.
  • Purchase manifolds individually or in convenient packs of ten
  • This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications
Tekniske data
Anslutningstyp Luer Fitting
Beskrivning 180°
Inkluderar 180° Rotation
Material Polycarbonate
Antal hamnar 4
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.