Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Nuclepore™ Polykarbonat spåretsad (PCTE ) Cellkulturmembranfilter (PVP-fria)
Mått (L x B):
25 x 80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Produkttyp: Membranfilter
- Material: Polykarbonat
- Porstorlek: 8μ m
- Form: Rektangulär
- Mått (L x B): 25 mm x 80 mm
- För användning med (applikationer): Bioanalys, cellbiologi och miljöanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | Polykarbonat |
| Porstorlek | 8μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Bioanalys, cellbiologi och miljöanalys |
| Antal per förpackning | 100 Pk. |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Membranfilter |
| Visa mer |