Läs mer
Cole-Parmer™ Polykarbonat PendoTECH™ Trycksensor
Produktkod. 13469876
:
PendoTECH™ Trycksensor; Material: Polykarbonat
Produktkod. 13469876
Brand: Cole-Parmer™ 1940632
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Engångsbruk PendoTECH™ Trycksensor är den idealiska komponenten för engångssystem som kräver sterilisering med minimal stilleståndstid vid mätning av statiskt och dynamiskt processtryck.
  • Ekonomiskt alternativ till rostfria sensorer
  • Med inbyggd flödessensor utan döda ben och inga vätskebanor
  • FDA-registrerad, ISO 13485 certifierad, ISO Klass 8 renrum tillverkat
  • Tillverkad av USP Klass VI-kompatibel polykarbonat eller kaustikbeständig polysulfon - båda gammastabila
  • 100% testad för noggrannhet och läckor
  • Ansluter till PressureMAT™ Monitor med 3-6m kabel
  • Max. tryck 5,3 bar
  • Finns i antingen process- eller småskaliga storlekar. Mätning av statiskt och dynamiskt processtryck när det är anslutet till PressureMAT™ Övervaka.
  • Småskaliga sensorer finns tillgängliga med lueranslutningar och kan anslutas direkt till vätskeledningen med lueradaptrar eller indirekt genom att använda en 1/4 tums eller 3/8 tums hullingförsedd adapter.
  • Båda anslutningsinställningarna har testats för noggrannhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-registrerad, ISO 13485 certifierad, ISO Klass 8 renrum
Kontakter Kvinna Luer
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Tryckkärl
Material Polykarbonat
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Tangentiell flödesfiltrering, korsflödesfiltrering, djupfiltrering, Bioreactor Övervakning och kromatografi
Max. Tryck 5,3 bar
Kvantitet 1 st
Typ Småskalig trycksensor