Läs mer
Kartell™ Pipettspets av polykarbonat/polypropen
Produktkod. 12074747
Volym (metrisk):
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 12074747
Brand: Kartell™ 0960500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör pipettering säkrare och enklare även för de mest känsliga applikationerna. Kartell™ PC/PP-pipettspetsar är kompatibla med en mängd olika pipettmodeller.
  • Tillverkad av polykarbonat/polypropen
  • Tips för mikropipett
  • Levereras i ställ
  • Kompatibiliteten varierar
Specifikationer
Beskrivning Pipettspetsar
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Färg Gult
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Tipsstil Universell
Förpackning Ställ
Produkttyp Pipett Tips
För användning med (utrustning) Kartell, Eppendorf, Socorex, Finnpipette, Brand, Hamilton
Material Polykarbonat/Polypropen