Läs mer
Eppendorf™ Polykarbonat/PTFE-belagd rotor
Produktkod. 10483232 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
30 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10483232 30 x 1,5/2 ml Varje
1 options
Produktkod. 10483232 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427712003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
För användning med Eppendorf Centrifuger
  • Polykarbonat/PTFE-belagd rotor
  • Inkluderar lock
  • Max. hastighet: 20 800 x g (14 000 rpm)
  • Max. kapacitet: 30 x 1,5/2,0 ml rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonat, PTFE
Typ Rotor
Kapacitet 30 x 1,5/2 ml
Max. RCF 20,817 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Inkluderar Med lock