Läs mer
Polykarbonat harts,∽ MW 45.000, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10163810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5g
Produktkod. 10163810
Brand: Thermo Scientific Acros 178312500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24936-68-3 | (C16H14O3)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24936-68-3
Molekylformel (C16H14O3)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00084476
LEDER CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polycarbonate resin
Färg Odesignat
Namnnotering M.W. 64.000
Fysisk form Pellets
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.2000g/mL
Kvantitet 250 g
Linjär formel [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.