Läs mer
Polykarbonatharts, ungefär. M.W. 45 000, kulor
Product Code. 10307840 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10307840 5 g Glasflaska 5g
10163810 250 g Glasflaska 250g
10255660 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10307840 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 178310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.09 SEK
    248.65 SEK / 5g
    Save 28.44 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 24936-68-3 | (C16H14O3)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24936-68-3
Molekylformel (C16H14O3)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00084476
LEDER CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Polycarbonate resin
Färg Odesignat
Namnnotering M.W. 64.000
Fysisk form Pellets
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.2000g/mL
Kvantitet 5 g
Linjär formel [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.