Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Glasögon
Linsbeläggning:
Anti-dimma
UV-treated
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Complies with: EN166:2001 1F for safety
- Complies with: EN166:2001 level F for impact resistance
- Complies with: EN166:2001 class 1 for optical clarity
- 99% UVA/UVB protection
- Comfortable to wear for long periods
- Economical eye protection for workers and visitors
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN166:2001 1F for safety, EN166:2001 level F for impact resistance and EN166:2001 class 1 for optical clarity. |
| Linstyp | Mirror |
| Linsbeläggning | UV-treated |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety Eyewear |
| För användning med (applikation) | Eye indoor/outdoor: Reduces the blindness of the changes in interior and exterior lighting |
| Antal per förpackning | 12 Pk. |
| Vikt (metrisk) | 0.022 kg |
| Material | Plastic |
| Disponibel | Reusable |
| Visa mer |