Läs mer
Bolle Protection™ Polycarbonate Safety Glasses
Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Color: Clear
Beskrivning
- Upper protection
- Removable foam reinforcement
- Lower protection
- Side ventilation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN166 |
| Linsbeläggning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety Spectacles |
| Ram färg | Clear |
| Inkluderar | Adjustable cord |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Material | Polycarbonate |
| Rammaterial | Black Nylon |