Läs mer
Bollé Safety Spårare Platinum™ Klara skyddsglasögon
Produktkod. 11812731 Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Färg: Klar
Produktkod. 11812731
Brand: Bollé Safety TRACPSI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrakomfortabel och teknisk TRACKER ger skydd mot alla mekaniska risker och även kemiska risker som gör den unik i sortimentet av skyddsglasögon
  • Övre skydd
  • Avtagbar skumförstärkning
  • Lägre skydd
  • Sidoventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Säkerhetsglasögon
Inkluderar Mikrofiberpåse
Antal per förpackning 1 st.
Rammaterial Nylon