Läs mer
Skopa av polykarbonat
Produktkod. 11752015 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11752015
Brand: Cole Parmer 6660000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna hållbara polykarbonatskopa för en mängd olika allmänna labbapplikationer. Cole-Parmer™ Skopor i polykarbonat är byggda för att motstå stötar och har ett praktiskt handtagshål för upphängning.
  • Rektangulär skopa av transparent polykarbonat
  • 6 oz.
  • USDA-accepterad och följer FDA-föreskrifter
  • Handtaget har hål för upphängning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Produkttyp Skopa
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (engelska) 3 tum
Mått (L x B) 5 x 3 tum.
Material Polykarbonat