Beskrivning
Stöttåligt verktyg absorberar all stöt. Idealisk för 18 till 175 lb. buntband eller dragkedjor. Ingen vridning behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | Enhetlig fastspänning eller arbete i serie, utrustad med en skäranordning |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Temperaturområde (metriskt) | −40° till +85 °C |
| Produkttyp | Spänningsverktyg |