Läs mer
HUBER Provrörsställ av polykarbonat
Djup (metriskt):
25 mm
45 mm
50 mm
55 mm
95 mm
Håller:
12 x 22 mm dia.
20 x 17 mm dia.
30 x 13 mm dia.
36 x 11 mm dia.
6 x 30 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av polykarbonat
- För 106A-E till 110A-E
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För 106 AE till 110 AE |
| Håller | 36 x 11 mm dia. |
| Material | Polykarbonat |
| Djup (metriskt) | 25 mm |