Läs mer
HUBER Provrörsställ av polykarbonat
Produktkod. 10785016
Djup (metriskt):
25 mm
45 mm
50 mm
55 mm
95 mm
Håller:
12 x 22 mm dia.
20 x 17 mm dia.
30 x 13 mm dia.
36 x 11 mm dia.
6 x 30 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10785016
Brand: HUBER 6029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrörsställ av polykarbonat för 106A-E till 110A-E
  • Tillverkad av polykarbonat
  • För 106A-E till 110A-E
Specifikationer
För användning med (utrustning) För 106 AE till 110 AE
Håller 20 x 17 mm dia.
Material Polykarbonat
Djup (metriskt) 55 mm