Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polykarbonat vakuumkammare och plåt
Produktkod. 12796768 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
16 cm
Produktkod. 12796768
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420430000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för vakuumtorkning, avgasning och undervisningsdemonstrationer, denna vakuumkammare tål ett fullt vakuum vid rumstemperatur
  • O-ring i ett stycke förseglar den genomskinliga polykarbonatöverdelen mot vit polykarbonatbottenplatta
  • Kran av polypropen med Teflon™ PTFE plugg och avsmalnande slang hulling accepterar slang med¼ i. (6 mm) ID
Specifikationer
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumkammare Och Platta
Inkluderar O-ring i ett stycke förseglar den genomskinliga polykarbonatöverdelen mot vit basplatta av polykarbonat
Höjd (metrisk) 16 cm
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 22.8 cm