Läs mer
Sanplatec™ Vakuumexsickator av polykarbonat
Beskrivning
- Fri sikt. Lätt att se tillståndet för lagrade föremål och tidpunkten för att byta silikagel.
- Torrtätningstyp med O-ring. Bekymmersfri från fettbeläggning.
- Den högsta intensiteten i transparent harts. Knappast sönder vid fall.
- Den keramiska plattan har värmebeständighet, korrosionsbeständighet och icke-vidhäftningsförmåga.
- PC-materialfunktion: bra dragstyrka, stötstyrka och värmebeständighet
- Reservskylt för varje typ (PC-210/250 kg) finns också.
- Munstycksdiameter är för 9 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polykarbonat |
| Produkttyp | Vakuumexsickator |
| Inkluderar | Kran, mätare |
| Höjd (metrisk) | 373 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 230 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 250 mm |