Läs mer
Heathrow Scientific™ Kryogen flaskhållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12806006 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Håller:
50 flaskor
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4
Artikelnummer. 12806006
missing translation for 'mfr': Heathrow Scientific™ HS23229B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passar rörstorlekar 2 till 5 ml och inkluderar 50 brunnar. Kryogena flaskhållare håller flaskor och rör säkra i brunnar med en diameter på 12,9 mm.
  • Polykarbonatkonstruktion.
  • Brunnsflikar tillåter enhandsöppning och stängning av flaskor som har en slitsfunktion.
  • Präglade indexnummer.
  • Det övre vänstra hörnet är kvadratiskt för att ge enkel orientering.
  • Ribbade handtag gör hanteringen med handskar lättare.
  • Tål både kryogen frysning och autoklavering.
  • Mått 105 x 20 x 23 mm.
Spezifikation
Färg Blått
Höjd (metrisk) 20 mm
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Längd (metrisk) 105 mm
Längd (engelska) 4,1 tum
Bredd (metrisk) 23 mm
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Mått (L x B x H) 105 x 23 x 20 mm
För användning med (applikation) Både kryogen frysning och autoklavering
För användning med (utrustning) 2 till 5 ml rör
Håller 50 flaskor
Kvantitet 4 Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Array 5 x 10
Design Rektangulär
Material Polykarbonat
Typ Kryogent flaskställ
Tål temperatur (metrisk) -196 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt