Läs mer
Berkshire International™ Durx™ 770 Renrumsservetter, Klass 100, ISO Klass 5
BIOPHARMA
Produktkod. 12867143 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12867143 23 x 23 cm Paket med 300
1 options
Produktkod. 12867143 Leverantör Berkshire International™ Leverantörsnummer DR770.0909.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.68 SEK
    406.34 SEK / Paket med 300
    Save 222.34 SEK
    35% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumsservetter med ultralåga partiklar, idealiska för rengöring av kritiska och små delar. Berkshire International™ Durx™ 770 Renrumsservetter, Klass 100, ISO Klass 5 är mycket absorberande och uppvisar hög våtstyrka.
  • Lämplig för rengöring och avtorkning.
  • Särskilt lämpad för tung användning, regelbundna underhållsuppgifter, fotoresistapplikationer och runt etsbad.
  • Wipe kan användas för rengöring och underhåll i laboratorier, flyg, elektronik, livsmedelsbearbetning, fotobearbetning och tillverkning av halvledare, kretskort, läkemedel och biomedicinsk utrustning.
  • Non-woven cellulosa- och polyesterfibrer, speciellt bearbetade för att minska partikelbildning och öka absorptionsförmågan med bibehållen hög våtstyrka.
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Hög
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Klass 100, ISO Klass 5
Konstruktion Non-woven
Mått (L x B) 23 x 23 cm
För användning med (applikation) Rengöring och underhåll i laboratorier, flyg, elektronik, livsmedelsbearbetning, fotobearbetning och tillverkning av halvledare, kretskort, läkemedel och biomedicinsk utrustning
Förpackningsmängd 300 Pk.
Sterilitet Sterila