Läs mer
Polycizer 632, TRC
Produktkod. 30180070
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180070 25 g
30180051 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69897025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-97-5
Molekylformel C26 H50 O4
Molekylvikt (g/mol) 426.67
Synonym Adipic acid, didecyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, didecyl ester (9CI), DB 31, DB 31 (ester), Di-n-Decyl adipate, Dicapryl adipate, Didecyl adipate, NSC 4445, Polycizer 632
IUPAC-namn didecylhexanedioat
LEDER CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic acid, didecyl ester
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C26H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-29-25(27)21-17-18-22-26(28)30-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Formel vikt 426.3709