Läs mer
Polydatin, TRC
Produktkod. 30012874
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30012874 100 mg
1 options
Produktkod. 30012874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP688053100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4',5-Trihydroxystilbene-3-O-beta-D-glucopyranoside
CAS 65914-17-2
Molekylformel C20 H22 O8
Kvantitet 100 mg
Synonym beta-D-Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl, beta-D- (6CI), 3-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-glucopyranoside, 3,4'-5-Trihydroxystilbene-3-beta-D-glucopyranoside, Polydatin
InChI formel InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(C=Cc3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyfenyl)etenyl]fenoxi]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 390.38
Formel vikt 390.1315