Läs mer
Polydialdehyde Starch (Polymeric Dialdehyde), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polydialdehyde Starch (Polymeric Dialdehyde) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-7(4-10)8(5-11)3-9(6-12)13-2/h4,6-9,11H,3,5H2,1-2H3 |