Läs mer
Polydimetylsiloxan, hydroxyterminerat, M.W. 4200
Product Code. 11380398
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11380398 250 mL 250ml
11390398 50 mL 50ml
11370398 1 L 1 L
11360398 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11380398 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043769.AK
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 70131-67-8 | HOSi | 45,09 g/mol
Polydimetylsiloxan används ofta i en vätska som innehåller 4-5 % silikagel, emulgeringsmedel och konserveringsmedel. Det används i applikationer som kontaktlinser, medicinsk utrustning, elastomerer, i schampon, mat (skumdämpande medel), fogmassa, smörjmedel, kinetisk sand och värmebeständiga plattor. PDMS är ett vanligt ytaktivt ämne, komponent i skumdämpare och som en herbicid penetran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70131-67-8
Molekylformel HOSi
Molekylvikt (g/mol) 45.09
MDL-nummer MFCD01325012
InChI-nyckel XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym silanol, unii-079v3j9o3x, silanole, silanol terminated polydimethylsiloxane
PubChem CID 6327522
IUPAC-namn hydroxikisel
LEDER O[Si]
Specifications
Kemiskt namn eller material Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated
Namnnotering M.W. 4,200
Fysisk form Vätska
Densitet 0.97 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i koltetraklorid, bensen, kloroform, dietyleter, toluen och andra organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten och etanol.
Kvantitet 250 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.