Läs mer
Polydimethylsiloxane (silicone) emulsion
Produktkod. 15462147
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462147 500 g 500g
15452147 100 g 100g
15472147 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045088.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polydimetylsiloxan (silikon) emulsion är den mest använda silikonbaserade organiska polymeren och är särskilt känd för sina ovanliga reologiska (eller flytande) egenskaper. Vidare används det i kontaktlinser, medicinsk utrustning till elastomerer och i schampon (eftersom dimetikon gör håret glänsande och halt). Den kan användas som ett skumdämpande medel i livsmedel, fogmassa, smörjmedel, kinetisk sand och värmebeständiga plattor. Utöver detta fungerar den som en kritisk ingrediens i vattenavvisande beläggningar som Rain-X.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00132673
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polydimethylsiloxane (silicone) emulsion
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Miscible with carbon tetrachloride,benzene,chloroform,diethyl ether,toluene and other organic solvents. Immiscible with water and ethanol.
Kvantitet 500 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.