Läs mer
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 2000
Produktkod. 11369038
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369038 50 mL 50ml
11379038 250 mL 250ml
11389038 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042499.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimetylsiloxan, trimetylsiloxiterminerad används i stor utsträckning som ett vanligt ytaktivt ämne. Det är en aktiv komponent i skumdämpare som undertrycker bildandet av skum och är en kritisk ingrediens i vattenavvisande beläggningar som en aktiv silikonvätska. Den finner tillämpning inom optisk telekommunikation, biomedicinsk forskning, elasticitet hos polymernätverk, vidhäftande material och i hudfuktande lotioner. Dessutom används den som fyllvätska i bröstimplantat och som sorbent för analys av headspace (analys av upplöst gas) av mat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9016-00-6
Molekylformel (C2H6OSi)n
Molekylvikt (g/mol) 74.15
MDL-nummer MFCD00084411
InChI-nyckel SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dimetylsilanon
LEDER C[Si](C)(-*)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Färg Färglös
Namnnotering M.W. 2,000
Fysisk form Vätska
Kokpunkt >205°C
Smältpunkt <-40°C
Densitet 0.966 g/mL
Löslighetsinformation Slightly miscible with water. Immiscible with methanol and ethylene glycol.
Kvantitet 50 mL
Flampunkt 232°C (450°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.4
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.