Läs mer
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 410
Produktkod. 11335897
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335897 50 mL 50ml
11325897 250 mL 250ml
11315897 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043669.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimetylsiloxan-trimetylsiloxiterminerad, används i stor utsträckning som ett ytaktivt medel, som en komponent i skumdämpare som används för att undertrycka bildningen av skum. Det används också som en kritisk ingrediens i vattenavvisande beläggningar. Det används som en aktiv silikonvätska, som ett stämpelharts i proceduren för mjuk litografi, i optisk telekommunikation, i biomedicinsk forskning, som elasticitet i polymernätverk, som vidhäftande material och i hudfuktande lotioner. Det spelar en viktig roll i fyllvätska i bröstimplantat och som sorbent för analys av matens huvudutrymme.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9016-00-6
Molekylformel (C2H6OSi)n
Molekylvikt (g/mol) 74.15
MDL-nummer MFCD00084411
InChI-nyckel SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dimetylsilanon
LEDER C[Si](C)(-*)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Färg Färglös
Namnnotering M.W. 410
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 85°C to 105°C (2 mmHg to 4 mmHg)
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.88 g/mL
Löslighetsinformation Slightly miscible with water. Immiscible with methanol and ethylene glycol.
Kvantitet 50 mL
Flampunkt 70°C (158°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.39
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.