Läs mer
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 770
Produktkod. 11319038
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11319038 50 mL 50ml
11309038 250 mL 250ml
11329038 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11319038 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042497.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimetylsiloxan, trimetylsiloxi används för beläggning av hjälpmedel. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9016-00-6
Molekylformel (C2H6OSi)n
Molekylvikt (g/mol) 74.15
MDL-nummer MFCD00084411
InChI-nyckel SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dimetylsilanon
LEDER C[Si](C)(-*)O-*
Specifications
Kemiskt namn eller material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Färg Färglös
Namnnotering M.W. 770
Fysisk form Vätska
Kokpunkt >205°C
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.918 g/mL
Löslighetsinformation Soluble in aromatic hydrocarbon,partially soluble in aliphatic and insoluble in water.
Kvantitet 50 mL
Flampunkt 135°C (275°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.397
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.