Läs mer
Polyesterakrylat/metakrylat, PEAM-645, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442727
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442727 25 g 25g
15452727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046596.14
Request Bulk or Custom Format
Rekommenderas för användning som basharts i limapplikationer eller beläggningsapplikationer
Rekommenderas för användning som basharts i limapplikationer eller beläggningsapplikationer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921213-39-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyester acrylate/methacrylate
Färg Amber till Brown
Namnnotering PEAM-645
Fysisk form Vätska
Smältpunkt >375°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 645
Odör Mild
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.