Läs mer
Brady™ Polyester streckkod och kretskortetiketter, 76 mm kärna
Produktkod. 11508194
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
12,7 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
3
4
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
15,2 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
16,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11508194 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rulle
11588184 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rulle
11598184 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 rulle
11518194 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11508194 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030291
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara polyesteretiketter har matt finish och är lämpliga för termotransferskrivare.
Observera: Detta material är UL-godkänt med respektive band. Används med:
  • BBP ™81 Etikettskrivare
  • BradyPrinter i5100 industriell etikettskrivare
  • BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
  • BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien
  • IP™ Serie skrivare
  • THT 76 mm kärnskrivare
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester (B-459)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 17.8 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-14-459-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 212°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.0031 in
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 7,6 mm
Mått (L x B) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Bredd (engelska) 0.65 in
Bredd (metrisk) 16,5 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 16.51 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 16.5 mm
Höjd (engelska) 0.2 in
Höjd (metrisk) 5,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 5.1 mm
Alternativt artikelnummer THT-14-459-10