Läs mer
Brady™ Polyester streckkod och kretskortetiketter, 76 mm kärna
Produktkod. 11518194
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
12,7 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
3
4
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
15,2 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
16,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11518194 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rulle
11508194 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rulle
11588184 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rulle
11598184 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11518194 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030293
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara polyesteretiketter har matt finish och är lämpliga för termotransferskrivare.
Observera: Detta material är UL-godkänt med respektive band. Används med:
  • BBP ™81 Etikettskrivare
  • BradyPrinter i5100 industriell etikettskrivare
  • BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
  • BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien
  • IP™ Serie skrivare
  • THT 76 mm kärnskrivare
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester (B-459)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers, IP300, IP600, BBP86
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-19-459-1
Antal per förpackning 1000 Label(s) / Roll
Kvantitet 1000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 212°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.0031 in
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 54 mm
Mått (L x B) 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Bredd (engelska) 3 in
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 76.20 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 76.2 mm
Höjd (engelska) 2 in
Höjd (metrisk) 50,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 50.8 mm
Alternativt artikelnummer THT-19-459-1