Läs mer
Brady™ Polyester BradyBondz™ Labels
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognised; CSA Accepted; AGA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Beskrivning | TLS 2200/TLS PC Link BradyBondz Labels |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 750/Pk. |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (metriskt) | -70°C to +110°C |
| Visa mer |