Läs mer
Cole-Parmer™ Polyester kabel
Produktkod. p-8004467 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11746088
Brand: Cole-Parmer™ 0549936
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna solida flätade lina med provtagningsutrustning som väger mindre än 75 lb (34 kg)
  • Maximal belastning är 110 lb (50 kg)
Specifikationer
Produkttyp Kabel
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 60 m