Läs mer
Berkshire™ Durx™ 670 våtservetter för allmänna ändamål
BIOPHARMA
Produktkod. 12877143 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Längd (metrisk):
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12877143 230 mm Paket med 300
1 options
Produktkod. 12877143 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer DR670.0909.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.88 SEK
    384.77 SEK / Paket med 300
    Save 96.11 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa våtservetter för rengöring och underhåll i laboratorier samt i rymd- och försvarsmiljöer, mikroelektronik, livsmedelsbearbetning, läkemedels- och biomedicinska utrustningstillverkningsmiljöer. Berkshire™ Durx™ 670 universalservetter har enastående styrka och uppsugningsförmåga.
  • Tillverkad utan användning av bindemedel eller ytaktiva ämnen, förblir jonnivåer och organiska extraherbara ämnen låga
  • Samma torkmaterial kan tillhandahållas i förvätade format för minskade VOC-utsläpp, ökad bekvämlighet, ökad produktivitet, förbättrad lösningsmedelskontroll och repeterbarhet för rengöringsprotokoll och minskade kostnader
  • För aseptiska bearbetningsområden kan samma torkmaterial tillhandahållas i ett gammabestrålat format, validerat sterilt till en 10 –6 sterilitetsgarantinivå
  • Torra och förvätade versioner finns tillgängliga
  • FDA 21 CFR– Överensstämmer med livsmedelskontakt
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Material Polyestercellulosa
Kanter Knivskuren
Förpackningsmängd 300 Pk.