Läs mer
Brady™ Utstansade etiketter i polyester för bärbara skrivare
Produktkod. 17603215
Höjd (metrisk):
12,7 mm
19 mm
Bredd (metrisk):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
Produktkod. 17603215
Brand: Brady™ 152097
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyestertejp för bärbara skrivare med hög vidhäftning, lämplig för miljöer med hög värme och låg temperatur.
Dessa stansade etiketter i polyester för Brady™ M210 och M211 bärbara skrivare är UL-godkända, CSA-godkända och halogenfria (DIN VDE 0472 Part 815)* .
*Godkännanden gäller endast vitt material.
  • Motståndskraftig mot nötning, hög värme, olja och bränsle
  • Hög vidhäftning
  • Lämplig för låga temperaturer, som i frysutrymmen
Specifikationer
Produkttyp Märka
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Mått (L x B) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Typ av lim Permanent akryl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Avsluta Glans
Formatera Patron, etikett
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, DIN VDE 0472 Part 815
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Kvantitet 121
Alternativt artikelnummer M21-18-423