Beskrivning
Dessa stansade etiketter i polyester för Brady™ M210 och M211 bärbara skrivare är UL-godkända, CSA-godkända och halogenfria (DIN VDE 0472 Part 815)* .
*Godkännanden gäller endast vitt material.
- Motståndskraftig mot nötning, hög värme, olja och bränsle
- Hög vidhäftning
- Lämplig för låga temperaturer, som i frysutrymmen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Märka |
| Färg | Svart på vitt |
| För användning med (utrustning) | Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 1,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 38 mm |
| Höjd (engelska) | 0,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,003 tum |
| Visa mer |